N,N-Dimetilaminoacetohidrazida diclorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
D0727-10G
D0727-1G
TCIAD0727-10GEA
196
EUR
TCIAD0727-10G
TCIAD0727-1G
N,N-Dimetilaminoacetohidrazida diclorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N,N-Dimetilaminoacetohidrazida diclorhidrato
Formula:
C₄H₁₃Cl₂N₃O |
Número MDL:
MFCD00042020 Núm. CAS: 5787-71-3 EINECS: 208-721-4 Índice Merck: 14,03245 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |