N,N-Dimetilglicinato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di-Me-Gly-OEt
D0726-25G D0726-500G
TCIAD0726-25GEA 36 EUR
TCIAD0726-25G TCIAD0726-500G
N,N-Dimetilglicinato de etilo ≥98.0% (por GC)
N,N-Dimetilglicinato de etilo
Formula: C₆H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 40°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00009175
Núm. CAS: 33229-89-9
EINECS: 251-411-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d092648110886782d7ec0934654cd928136cb0b&vid=4d092648110886782d7ec0934654cd928136cb0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %