N,N-Dimetilglicinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0257-25G
D0257-500G
D0257-5G
TCIAD0257-25GEA
65
EUR
TCIAD0257-25G
TCIAD0257-500G
TCIAD0257-5G
N,N-Dimetilglicinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetilglicinato de metilo
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 135°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00059303 Núm. CAS: 7148-06-3 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...