1-Amino-2,2-dimetoxietano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimethoxyethanamine
A0801-25ML A0801-250ML
TCIAA0801-25MLEA 35 EUR
TCIAA0801-25ML TCIAA0801-250ML
1-Amino-2,2-dimetoxietano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00008135
Núm. CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eab141da540946b2a7d1e585026edbb547d9c69f&vid=eab141da540946b2a7d1e585026edbb547d9c69f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %