2-(2-(2-Metoxietoxi)etoxi)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
T0709-25ML T0709-500ML
TCIAT0709-25MLEA 17 EUR
TCIAT0709-25ML TCIAT0709-500ML
2-(2-(2-Metoxietoxi)etoxi)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-(2-Metoxietoxi)etoxi)etanol
Formula: C₇H₁₆O₄
MW: 164.2 g/mol
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de fusión: –45°C
Pto. de inflamación: 134°C
Número MDL: MFCD00002875
Núm. CAS: 112-35-6
EINECS: 203-962-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&vid=0ebd90d0ff453f551c98836978381f1d0045be4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %