3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
T0099-25G T0099-500G
TCIAT0099-25GEA 16 EUR
TCIAT0099-25G TCIAT0099-500G
3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol ≥95.0% (por GC)
3,6,9-Trioxaundecano-1,11-diol
Formula: C₈H₁₈O₅
Pto. Ebullición: 328°C
Pto. de inflamación: 194°C
Número MDL: MFCD00002879
Núm. CAS: 112-60-7
EINECS: 203-989-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47b470a60630e227ee7e0451cba221f282f1d6ec&vid=47b470a60630e227ee7e0451cba221f282f1d6ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %