3,6,9,12-Tetraoxotridecanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: mPEG4-OH
T1372-25G T1372-5G
TCIAT1372-25GEA 149 EUR
TCIAT1372-25G TCIAT1372-5G
3,6,9,12-Tetraoxotridecanol ≥98.0% (por GC)
3,6,9,12-Tetraoxotridecanol
Formula: C₉H₂₀O₅
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00041756
Núm. CAS: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e418a76f884bc2df14e25c56bddcffe73149d7&vid=c3e418a76f884bc2df14e25c56bddcffe73149d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %