3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1154-25G
P1154-5G
TCIAP1154-25GEA
234
EUR
TCIAP1154-25G
TCIAP1154-5G
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol ≥95.0% (por GC)
3,6,9,12-Tetraoxatetradecano-1,14-diol
Formula:
C₁₀H₂₂O₆ Pto. Ebullición: 184°C |
Número MDL:
MFCD00002878 Núm. CAS: 4792-15-8 EINECS: 225-341-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |