Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0497-25ML B0497-500ML
TCIAB0497-25MLEA 16 EUR
TCIAB0497-25ML TCIAB0497-500ML
Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter ≥98.0% (por GC)
Bis(2-(2-metoxietoxi)etil) éter
Formula: C₁₀H₂₂O₅
Pto. Ebullición: 276°C
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00008505
Núm. CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Índice Merck: 14,09208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b64ef9cb4421ecfd8857946c67374c1328e7f119&vid=b64ef9cb4421ecfd8857946c67374c1328e7f119&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %