3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosano-1,23-diol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0295-1G O0295-5G
TCIAO0295-1GEA 66 EUR
TCIAO0295-1G TCIAO0295-5G
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosano-1,23-diol ≥96.0% (por GC)
3,6,9,12,15,18,21-Heptaoxatricosano-1,23-diol
Formula: C₁₆H₃₄O₉
Número MDL: MFCD00698694
Núm. CAS: 5117-19-1
EINECS: 225-856-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c1b84d0b0610ea109cf28075e4304c281a4a645&vid=3c1b84d0b0610ea109cf28075e4304c281a4a645&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %