Ácido medronico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Medronic acid
M0843-1G M0843-5G
TCIAM0843-1GEA 44 EUR
TCIAM0843-1G TCIAM0843-5G
Ácido medronico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido medronico
Formula: CH₆O₆P₂
MW: 176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002139
Núm. CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,05792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf670a87237580e2143ead571124340c8504446f&vid=bf670a87237580e2143ead571124340c8504446f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C