1-Fenil-3-metil-5-pirazolona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
M0687-25G M0687-500G
TCIAM0687-25GEA 32 EUR
TCIAM0687-25G TCIAM0687-500G
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Fenil-3-metil-5-pirazolona
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Número MDL: MFCD00003138
Núm. CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Índice Merck: 14,06713
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9295eb4bfa90f659439971706118b3c946b7d9b&vid=d9295eb4bfa90f659439971706118b3c946b7d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency