Dialilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0069-25ML D0069-500ML
TCIAD0069-25MLEA 27 EUR
TCIAD0069-25ML TCIAD0069-500ML
Dialilamina ≥98.0% (por GC)
Dialilamina
Formula: C₆H₁₁N
MW: 97,16 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: -88°C
Pto. de inflamación: 14°C
Número MDL: MFCD00008642
Núm. CAS: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,02971
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&vid=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %