Butinodioato de dietilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A0089-25ML
A0089-250ML
TCIAA0089-25MLEA
74
EUR
TCIAA0089-25ML
TCIAA0089-250ML
Butinodioato de dietilo ≥96.0% (por GC)
Butinodioato de dietilo
Formula:
C₈H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 115°C Pto. de fusión: 1°C Pto. de inflamación: 94°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009186 Núm. CAS: 762-21-0 EINECS: 212-095-8 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...