Butinodioato de dimetilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
A0090-25ML A0090-500ML A0090-100ML
TCIAA0090-25MLEA 58 EUR
TCIAA0090-25ML TCIAA0090-500ML TCIAA0090-100ML
Butinodioato de dimetilo ≥96.0% (por GC)
Butinodioato de dimetilo
Formula: C₆H₆O₄
MW: 142.11 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008456
Núm. CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&vid=a34cf2fde79d98d6dce2fd5e9d5dce65b78af3c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %