Bis(acetato-O)feniliodo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0330-10G I0330-25G I0330-250G
TCIAI0330-10GEA 27 EUR
TCIAI0330-10G TCIAI0330-25G TCIAI0330-250G
Bis(acetato-O)feniliodo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bis(acetato-O)feniliodo
Formula: C₁₀H₁₁IO₄
Número MDL: MFCD00008692
Núm. CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a9713ccfd820832ae61477755462e0b2a5e928&vid=84a9713ccfd820832ae61477755462e0b2a5e928&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency