Ácido 3-hidrazinobenzoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0799-25G H0799-5G
TCIAH0799-25GEA 92 EUR
TCIAH0799-25G TCIAH0799-5G
Ácido 3-hidrazinobenzoico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-hidrazinobenzoico
Formula: C₇H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD00191447
Núm. CAS: 38235-71-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89a0c6314c4c18807eddf6a5d8c8e08355a0483&vid=b89a0c6314c4c18807eddf6a5d8c8e08355a0483&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %