3-Nitrobencenosulfonato de sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
N0141-25G N0141-500G
TCIAN0141-25GEA 16 EUR
TCIAN0141-25G TCIAN0141-500G
3-Nitrobencenosulfonato de sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3-Nitrobencenosulfonato de sodio
Formula: C₆H₄NNaO₅S
Número MDL: MFCD00007490
Núm. CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=257c741bfef1aeba5527ba95d0f23ce2e772bbaf&vid=257c741bfef1aeba5527ba95d0f23ce2e772bbaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %