5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2261-1G
D2261-25G
D2261-5G
TCIAD2261-1GEA
52
EUR
TCIAD2261-1G
TCIAD2261-25G
TCIAD2261-5G
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona ≥95.0% (por GC)
5,6-Dihidro-2H-piran-2-ona
Formula:
C₅H₆O₂ Pto. Ebullición: 117°C Pto. de inflamación: 46°C |
Número MDL:
MFCD00010439 Núm. CAS: 3393-45-1 UN: 1224 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...