3,4-Dihidro-2-metoxi-2H-pirano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1554-25ML D1554-500ML
TCIAD1554-25MLEA 18 EUR
TCIAD1554-25ML TCIAD1554-500ML
3,4-Dihidro-2-metoxi-2H-pirano ≥97.0% (por GC)
3,4-Dihidro-2-metoxi-2H-pirano
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 127°C
Pto. de inflamación: 16°C
Número MDL: MFCD00006560
Núm. CAS: 4454-05-1
EINECS: 224-698-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065ec5aa6ffe57e08d870fd1b49a9e8b42212f89&vid=065ec5aa6ffe57e08d870fd1b49a9e8b42212f89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %