Bis(ciclopentadienil)circonio dicloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Z0007-25G Z0007-5G
TCIAZ0007-25GEA 131 EUR
TCIAZ0007-25G TCIAZ0007-5G
Bis(ciclopentadienil)circonio dicloruro ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bis(ciclopentadienil)circonio dicloruro
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
Número MDL: MFCD00003726
Núm. CAS: 1291-32-3
EINECS: 215-066-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41a8328928ab2ad4bbc3f3417fcaa904f6af969f&vid=41a8328928ab2ad4bbc3f3417fcaa904f6af969f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %