2-Metil-2-tiazolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
M0285-100ML M0285-25ML
TCIAM0285-100MLEA 312 EUR
TCIAM0285-100ML TCIAM0285-25ML
2-Metil-2-tiazolina ≥98.0% (por GC)
2-Metil-2-tiazolina
Formula: C₄H₇NS
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 37°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005314
Núm. CAS: 2346-00-1
EINECS: 219-071-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&vid=0e0bca5e664b0ac175746f31e01899771359f96b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %