4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0081-25G I0081-500G
TCIAI0081-25GEA 49 EUR
TCIAI0081-25G TCIAI0081-500G
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₅NO₃
Número MDL: MFCD00006700
Núm. CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d5c717290feb66f585af5e77501e8a7a22890ef&vid=7d5c717290feb66f585af5e77501e8a7a22890ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetone almost transparency