1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
D1270-25G D1270-500G D1270-100G
TCIAD1270-25GEA 16 EUR
TCIAD1270-25G TCIAD1270-500G TCIAD1270-100G
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno
Formula: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de inflamación: 116°C
Número MDL: MFCD00006930
Núm. CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&vid=4bc6f2a798e248c5bd670c1ed26dea69b14044f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %