2-Cloro-1,3,2-dioxafosfolano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1215-25G C1215-5G
TCIAC1215-25GEA 62 EUR
TCIAC1215-25G TCIAC1215-5G
2-Cloro-1,3,2-dioxafosfolano ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-1,3,2-dioxafosfolano
Formula: C₂H₄ClO₂P
MW: 126,48 g/mol
Pto. Ebullición: 47°C
Pto. de fusión: -28°C
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014511
Núm. CAS: 822-39-9
EINECS: 212-499-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&vid=7cd632fc8246ab87b704cc36cbba690a221082e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %