Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A0307-25G A0307-500G
TCIAA0307-25GEA 18 EUR
TCIAA0307-25G TCIAA0307-500G
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio
Formula: C₂H₈N₄O₃
Número MDL: MFCD00012949
Núm. CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59070d3eaa6bf67c4d79c92c62c73b02cc323a21&vid=59070d3eaa6bf67c4d79c92c62c73b02cc323a21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency