Cloruro de difeniliodonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2356-25G D2356-5G
TCIAD2356-25GEA 517 EUR
TCIAD2356-25G TCIAD2356-5G
Cloruro de difeniliodonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de difeniliodonio
Formula: C₁₂H₁₀ClI
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011909
Núm. CAS: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e090762c3560ff27d646ac4a9b7acb7a5520f73c&vid=e090762c3560ff27d646ac4a9b7acb7a5520f73c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity