Nitrato de difeniliodonio
Proveedor: TCI
Atención
D2357-25G D2357-5G
TCIAD2357-25GEA 192 EUR
TCIAD2357-25G TCIAD2357-5G
Nitrato de difeniliodonio
Nitrato de difeniliodonio
Formula: C₁₂H₁₀INO₃
Número MDL: MFCD00031704
Núm. CAS: 722-56-5
EINECS: 211-962-8
UN: 1479
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f8be15b0d8799d51e9d1aa79bb161e6df8238fc&vid=0f8be15b0d8799d51e9d1aa79bb161e6df8238fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %