Hexafluorofosfato de difeniliodonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2238-1G D2238-25G D2238-5G
TCIAD2238-1GEA 31 EUR
TCIAD2238-1G TCIAD2238-25G TCIAD2238-5G
Hexafluorofosfato de difeniliodonio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Hexafluorofosfato de difeniliodonio
Formula: C₁₂H₁₀F₆IP
MW: 426.08 g/mol
Número MDL: MFCD00061398
Núm. CAS: 58109-40-3
EINECS: 261-134-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0025593916b98ef863cd4a206ef5c1ff74958a7a&vid=0025593916b98ef863cd4a206ef5c1ff74958a7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency