1-Óxido de 1-fenil-2,3-dihidro-4-metil-1H-fosfol ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M0705-25G M0705-5G
TCIAM0705-25GEA 208 EUR
TCIAM0705-25G TCIAM0705-5G
1-Óxido de 1-fenil-2,3-dihidro-4-metil-1H-fosfol ≥95.0% (by HPLC)
1-Óxido de 1-fenil-2,3-dihidro-4-metil-1H-fosfol
Formula: C₁₁H₁₃OP
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00014518
Núm. CAS: 707-61-9
EINECS: 211-901-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&vid=fd1a3d7a8bbdbda8090b41d7b39d6abea2973428&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in Methanol almost transparency