1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-sulpholene, Butadiene sulphone
D0557-25G D0557-500G
TCIAD0557-25GEA 17 EUR
TCIAD0557-25G TCIAD0557-500G
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno ≥98.0% (por GC)
1,1-Dióxido de 2,5-dihidrotiofeno
Formula: C₄H₆O₂S
Número MDL: MFCD00005481
Núm. CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
Índice Merck: 14,08956
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45360f3b1487cd38747206a26545f197c6851be&vid=e45360f3b1487cd38747206a26545f197c6851be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C