Fosforocloridato de dietilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

D2206-25G D2206-250G
TCIAD2206-25GEA 29 EUR
TCIAD2206-25G TCIAD2206-250G
Fosforocloridato de dietilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fosforocloridato de dietilo
Formula: C₄H₁₀ClO₃P
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 61°C
Número MDL: MFCD00009075
Núm. CAS: 814-49-3
EINECS: 212-396-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a71b91f3fa5f3bc162607bd03abf2d5fa46b4e&vid=c3a71b91f3fa5f3bc162607bd03abf2d5fa46b4e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR