Diclorofosfato de fenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenyl phosphorodichloridate
P0209-25G P0209-500G
TCIAP0209-25GEA 22 EUR
TCIAP0209-25G TCIAP0209-500G
Diclorofosfato de fenilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Diclorofosfato de fenilo
Formula: C₆H₅Cl₂O₂P
MW: 210.98 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Número MDL: MFCD00002067
Núm. CAS: 770-12-7
EINECS: 212-220-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,07282
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&vid=8d46c7d1e834045286005ef71a47d48d189d8694&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %