Fosforocloridato de difenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diphenyl phosphorochloridate
D1059-25G
D1059-500G
D1059-100G
TCIAD1059-25GEA
18
EUR
TCIAD1059-25G
TCIAD1059-500G
TCIAD1059-100G
Fosforocloridato de difenilo ≥95.0% (por GC)
Fosforocloridato de difenilo
Formula:
C₁₂H₁₀ClO₃P MW: 268.64 g/mol Pto. Ebullición: 316°C |
Número MDL:
MFCD00003030 Núm. CAS: 2524-64-3 EINECS: 219-759-6 UN: 3265 ADR: 8 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...