Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio) ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
C0875-25G C0875-500G C0875-100G
TCIAC0875-25GEA 24 EUR
TCIAC0875-25G TCIAC0875-500G TCIAC0875-100G
Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio) ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio)
Formula: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
Número MDL: MFCD00012905
Núm. CAS: 56-17-7
EINECS: 200-260-7
Índice Merck: 14,02776
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=952672efb2c9729c5fef1106664ef96115ca4a34&vid=952672efb2c9729c5fef1106664ef96115ca4a34&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 214.0 to 222.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency