5-Bromonicotinato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-bromonicotinate
E0866-25G E0866-5G
TCIAE0866-25GEA 178 EUR
TCIAE0866-25G TCIAE0866-5G
5-Bromonicotinato de etilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromonicotinato de etilo
Formula: C₈H₈BrNO₂
Pto. Ebullición: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040366
Núm. CAS: 20986-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76e1bc42a8574e616fe4ce01cb5215c52677132&vid=a76e1bc42a8574e616fe4ce01cb5215c52677132&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C