5-Bromonicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2008-1G M2008-5G
TCIAM2008-1GEA 16 EUR
TCIAM2008-1G TCIAM2008-5G
5-Bromonicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromonicotinato de metilo
Formula: C₇H₆BrNO₂
Número MDL: MFCD00173668
Núm. CAS: 29681-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=605ae8ca4b425c71af10d9898db33f5fc1387b2f&vid=605ae8ca4b425c71af10d9898db33f5fc1387b2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C