5-Bromo-2-hidroxi-3-nitropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2706-1G B2706-5G
TCIAB2706-1GEA 16 EUR
TCIAB2706-1G TCIAB2706-5G
5-Bromo-2-hidroxi-3-nitropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-hidroxi-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₃
Pto. de fusión: 247°C
Número MDL: MFCD00023473
Núm. CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2cc0ff960ac4c5c58e6bfcf66589322760fb3c&vid=5f2cc0ff960ac4c5c58e6bfcf66589322760fb3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %