2-Cloronicotinato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
E0844-100G E0844-25G
TCIAE0844-100GEA 118 EUR
TCIAE0844-100G TCIAE0844-25G
2-Cloronicotinato de etilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloronicotinato de etilo
Formula: C₈H₈ClNO₂
Número MDL: MFCD00674129
Núm. CAS: 1452-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae69b6cfb9545b401121f95d35f14cd7c98de76b&vid=ae69b6cfb9545b401121f95d35f14cd7c98de76b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %