2-Cloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
M2165-25G M2165-5G
TCIAM2165-25GEA 95 EUR
TCIAM2165-25G TCIAM2165-5G
2-Cloronicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD01318629
Núm. CAS: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b442c531c7680583fdcbb811832af86a88cbb892&vid=b442c531c7680583fdcbb811832af86a88cbb892&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %