6-Cloronicotinato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 6-chloronicotinate
E0852-25G
E0852-5G
TCIAE0852-25GEA
70
EUR
TCIAE0852-25G
TCIAE0852-5G
6-Cloronicotinato de etilo ≥97.0% (por GC)
6-Cloronicotinato de etilo
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Pto. Ebullición: 150°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00082739 Núm. CAS: 49608-01-7 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 97.0 % |