6-Cloronicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 6-chloronicotinate
M1980-25G M1980-5G
TCIAM1980-25GEA 114 EUR
TCIAM1980-25G TCIAM1980-5G
6-Cloronicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
6-Cloronicotinato de metilo
Formula: C₇H₆ClNO₂
Número MDL: MFCD00023420
Núm. CAS: 73781-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f06c7f5aa61185548b58606ec8671757e1524b&vid=10f06c7f5aa61185548b58606ec8671757e1524b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C