Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2610-25G
D2610-5G
TCIAD2610-25GEA
43
EUR
TCIAD2610-25G
TCIAD2610-5G
Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico
Formula:
C₆H₂Cl₂FNO₂ |
Número MDL:
MFCD00799517 Núm. CAS: 82671-06-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 151.0 to 156.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |