5-Cloro-2-hidroxi-3-nitropiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-3-nitropyridin-2-ol
C1972-25G C1972-5G
TCIAC1972-25GEA 253 EUR
TCIAC1972-25G TCIAC1972-5G
5-Cloro-2-hidroxi-3-nitropiridina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Cloro-2-hidroxi-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Número MDL: MFCD00114884
Núm. CAS: 21427-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=211462b000e35bf2b50c00f73a80007a3e991d3f&vid=211462b000e35bf2b50c00f73a80007a3e991d3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %