2-Aminonicotinato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-aminonicotinate
M2125-1G M2125-5G
TCIAM2125-1GEA 21 EUR
TCIAM2125-1G TCIAM2125-5G
2-Aminonicotinato de metilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminonicotinato de metilo
Formula: C₇H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD00128872
Núm. CAS: 14667-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb88d0d2819d190df5c682f73b690af9214d30c9&vid=cb88d0d2819d190df5c682f73b690af9214d30c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C