6-Metilnicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 6-methylnicotinate
M1893-25G
M1893-5G
TCIAM1893-25GEA
176
EUR
TCIAM1893-25G
TCIAM1893-5G
6-Metilnicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Metilnicotinato de metilo
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 160°C |
Número MDL:
MFCD00006340 Núm. CAS: 5470-70-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |