Isonicotinaldehído-oxima ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
P0673-10G P0673-25G
TCIAP0673-10GEA 58 EUR
TCIAP0673-10G TCIAP0673-25G
Isonicotinaldehído-oxima ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Isonicotinaldehído-oxima
Formula: C₆H₆N₂O
Número MDL: MFCD00006446
Núm. CAS: 696-54-8
EINECS: 211-796-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b404f8ea90dae86269681630e98ab61978717fe6&vid=b404f8ea90dae86269681630e98ab61978717fe6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity