5-Bromo-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2766-1G
B2766-5G
TCIAB2766-1GEA
16
EUR
TCIAB2766-1G
TCIAB2766-5G
5-Bromo-2-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-nitropiridina
Formula:
C₅H₃BrN₂O₂ MW: 203 g/mol |
Número MDL:
MFCD00160411 Núm. CAS: 39856-50-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |