Ácido bórico
Proveedor: G Biosciences
Peligro
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
RC-029 RC-028
RC-029EA 174 EUR
RC-029 RC-028
Ácido bórico
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Pto. Ebullición: 185
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM