Ditelururo de difenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2718-1G D2718-5G
TCIAD2718-1GEA 69 EUR
TCIAD2718-1G TCIAD2718-5G
Ditelururo de difenilo ≥98.0% (por GC)
Ditelururo de difenilo
Formula: C₁₂H₁₀Te₂
MW: 409.41 g/mol
Pto. de fusión: 67
Número MDL: MFCD00192106
Núm. CAS: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
UN: 3284
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e22e5ff1f280fc3d8142d032c662237b611e38&vid=a2e22e5ff1f280fc3d8142d032c662237b611e38&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency